Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Click to view available options
Capacità:
15 mL, 0.51 oz.
3 mL, 0.1 oz.
30 mL, 1.01 oz.
6 mL, 0.2 oz.
7 mL, 0.24 oz.
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Bottle made of natural low density polyethylene and manufactured to strict quality control standards to ensure the best product for your application.
  • Available in a variety of sizes
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropping tips or caps must be purchased separately
Capacità 6 mL, 0.2 oz.
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.2 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 0.66 in.
Materiale LDPE
Quantità 100/Cs.
Tipo Dropping Bottle
Closure Included No
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensione chiusura 13-425 mm
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Altezza (sistema metrico) 42 mm