Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Codice prodotto. 10144814 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Colore:
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore unitSize
10144814 30 mL Natural pezzi 144
10410212 3 mL Natural pezzi 144
11915152 3 mL White pezzi 144
11708759 6 mL Natural pezzi 144
10004173 6 mL White pezzi 144
12422471 7 mL White pezzi 144
10418341 15 mL Natural pezzi 144
12432471 15 mL White pezzi 144
10414515 30 mL White pezzi 144
10733057 60 mL White pezzi 144
10285272 60 mL Natural pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10144814 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 211634
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
Average drop size: 44μL ±6μL
  • Radiation-grade polypropylene screw caps and tips packaged separately
  • Available in natural or white tips, packaged separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1.01 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.25 in.
Include Extended controlled dropper tip
Materiale LDPE
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Autoclavabile Non autoclavabile