Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Codice prodotto. 10733057 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Colore:
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
10733057 60 mL White pezzi 144
10410212 3 mL Natural pezzi 144
11915152 3 mL White pezzi 144
11708759 6 mL Natural pezzi 144
10004173 6 mL White pezzi 144
12422471 7 mL White pezzi 144
10418341 15 mL Natural pezzi 144
12432471 15 mL White pezzi 144
10144814 30 mL Natural pezzi 144
10414515 30 mL White pezzi 144
10285272 60 mL Natural pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10733057 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 211625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    401.16€ / pezzi 144
    Risparmia 40.84€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
WHEATON™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps deliver precise, repeatable dispensing — one drop at a time. Average drop size is 44μL ±6μL. Radiation-grade polypropylene caps and tips are packaged separately.
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size: 44μL ±6μL
  • Bottle made of LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Radiation-grade polypropylene screw caps and tips packaged separately
  • Available with natural or white dropper tips
  • Bottles, tips and caps are packaged separately
Specifica
Capacità 2.03 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 1.53 in.
Include Extended controlled dropper tip
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 101 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.98 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2,03 once
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Dispensing Bottle