Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
Average drop size: 44μL ±6μL
- Radiation-grade polypropylene screw caps and tips packaged separately
- Available in natural or white tips, packaged separately
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.51 oz., 15mL |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.51 oz. |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) | 1 in. |
| Include | Extended controlled dropper tip |
| Materiale | LDPE |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 78 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.07 in. |
| Vedi altri risultati |