Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Spray Bottles
Codice prodotto. 12463701 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
35 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12463701 20 mL pezzi 144
12473701 35 mL pezzi 144
12483701 60 mL pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12463701 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 226433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    289.78€ / pezzi 144
    Risparmia 29.22€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
WHEATON™ LDPE Spray Bottles are made from white low density polyethylene and include a bottle, atomizer tip, dip tube, and polypropylene screw cap. Ideal for dispensing liquids in laboratory settings with a flexible, lightweight design.
  • Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
  • Screw cap made from polypropylene
  • Flexible and lightweight construction for easy dispensing
  • Available in multiple capacities to suit a range of laboratory applications
Specifica
Capacità 0.6 oz., 20mL
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 0.78 x 1.49 x 3.2 in. (20 x 38 x 83mm)
Include Bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
Materiale LDPE
Lunghezza (sistema metrico) 20mm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 38mm
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.49 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.78 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.2 in.
Chemical Label Unlabeled
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 15-415 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.6 oz.
Forma Rectangular
Monouso Reusable
Product Type Spray Bottle