Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie con bocca ampia in HDPE resistenti alle perdite
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema imperiale) | 2 in. |
| Include | Chiusura a doppia tenuta, beccuccio antigoccia |
| Materiale | HDPE |
| Imballaggio | Praticità |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 98 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.85 in. |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Vedi altri risultati |