Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Insert for Standard-Opening Vials
Codice prodotto. 12443691 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.10 mL
0.25 mL
Materiale:
Borosilicate Glass
Glass
Volume inserto (sistema imperiale):
0.003 oz.
0.006 oz.
Volume inserto (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Materiale Volume inserto (sistema imperiale) Volume inserto (sistema metrico) Dimensione della confezione
12443691 0.25 mL Borosilicate Glass 0.006 oz. 0.2 mL pezzi 1000
12624803 0.10 mL Glass 0.003 oz. 0.1 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12443691 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 225350531
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The original design used in most autosamplers
  • Standard crimp top
  • Type I borosilicate glass
  • Limited-volume insert
  • Use with 11mm aluminum E-Z Seals™
  • For 12 x 32mm standard opening vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 0.25 mL
Volume inserto (sistema imperiale) 0.006 oz.
Volume inserto (sistema metrico) 0.2 mL
Stile della base Flat