Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Limited-Volume Insert for Standard-Opening Vials
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Original design used in most autosamplers
- Manufactured from Type I borosilicate glass
- Limited-volume insert for micro sampling applications
- Compatible with 12 x 32mm standard-opening crimp top vials
- Use with 11mm aluminum E-Z Seals™
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Borosilicate Glass (Type 1) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 0.10 mL |
| Volume inserto (sistema imperiale) | 0.003 oz. |
| Volume inserto (sistema metrico) | 0.1 mL |
| Tipo di chiusura | Crimp Top |
| Quantità | 100/Cs. |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |