Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips (13mm)
296.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Blue
Gray
Green
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Materiale:
LDPE
Polyethylene
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
Descrizione
- Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
- Average drop size is 44μL ±6μL
- Case of 1000
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plastic dropping bottle |
Product Type | Dropper Tips |
Colore | Blue |
Materiale | LDPE |
N. per custodia | 1000 Cs. |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Drop Size | 41 μL |