Learn More
DWK Life Sciences Testa della pompa accessoria della pompa peristaltica Omnispense™ Plus
Codice prodotto. 11784239 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Cassette Pump Head
Stacking Pump Head
Testa pompante per tubi a parete spessa da 2.3 mm, impilabile
Testa pompante per tubi standard da 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione):
1.6 mm Wall Tubing
2.3 mm Wall Tubing
Small Bore Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (applicazione) unitSize
11784239 Testa pompante per tubi a parete spessa da 2.3 mm, impilabile 2.3 mm Wall Tubing Pezzo
12452132 Testa pompante per tubi standard da 1.6 mm 1.6 mm Wall Tubing Pezzo
12462132 Stacking Pump Head 1.6 mm Wall Tubing Pezzo
12472132 Cassette Pump Head Small Bore Tubing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11784239 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W375022
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Wheaton Omnispense Plus dispensing pump
  • Le teste pompanti impilabili (13-687-444 e -442) consentono all'utente di aggiungere fino a due ulteriori teste pompanti, per un totale di tre teste pompanti per ogni pompa erogatrice
  • Testa pompante a cassetta, ideale per applicazioni multicanale
  • Le cassette amovibili possono essere precaricate con elementi tubolari e sostituite senza fermare l'unità
†Per tubi con fori da 0.13 a 2.79°mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Optional Stacking Pump Head for 2.3mm Wall Tubing
Da utilizzare con (applicazione) 2.3 mm Wall Tubing
Da utilizzare con Pompa peristaltica Omnispense™ Plus
Capacità 4
N. di canali 1
Tipo Testa pompante per tubi a parete spessa da 2.3 mm, impilabile