Learn More
DWK Life Sciences Testa della pompa accessoria della pompa peristaltica Omnispense™ Plus
Codice prodotto. 12472132 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Cassette Pump Head
Stacking Pump Head
Testa pompante per tubi a parete spessa da 2.3 mm, impilabile
Testa pompante per tubi standard da 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione):
1.6 mm Wall Tubing
2.3 mm Wall Tubing
Small Bore Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
12472132 Cassette Pump Head Small Bore Tubing Pezzo
11784239 Testa pompante per tubi a parete spessa da 2.3 mm, impilabile 2.3 mm Wall Tubing Pezzo
12452132 Testa pompante per tubi standard da 1.6 mm 1.6 mm Wall Tubing Pezzo
12462132 Stacking Pump Head 1.6 mm Wall Tubing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12472132 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W375025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    1045.11€ / pezzi 1
    Risparmia 354.89€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 12-02-2027
For use with Wheaton Omnispense Plus dispensing pump
  • Le teste pompanti impilabili (13-687-444 e -442) consentono all'utente di aggiungere fino a due ulteriori teste pompanti, per un totale di tre teste pompanti per ogni pompa erogatrice
  • Testa pompante a cassetta, ideale per applicazioni multicanale
  • Le cassette amovibili possono essere precaricate con elementi tubolari e sostituite senza fermare l'unità
†Per tubi con fori da 0.13 a 2.79°mm.
Specifica
Descrizione Optional 5-Channel Pump Head for use with Small Bore Tubing
Da utilizzare con (applicazione) Small Bore Tubing
Da utilizzare con Omnispense™ plus Peristaltic Pump
Capacità 4
N. di canali 5
Tipo Cassette Pump Head