Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Plastic Imhoff Cone
Codice prodotto. 12492252 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12492252 1000 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12492252 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W990800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    206.54€ / pezzi 4
    Risparmia 21.46€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
1000mL styrene-acrylonitrile Unit
  • Graduations: 0.3 to 1mL (in 0.1mL subdivisions); 1 to 10mL (in 0.5mL); 10 to 40mL (in 1mL); and 40 to 100mL (in 2mL)
  • Markings also at 250, 500, and 1000mL
  • Made of styrene-acrylonitrile and supplied with plugged polypropylene cap
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Imhoff cone rack, volumetric determination of settleable solids in surface and saline water as well as domestic and industrial wastes
Graduato Yes
Materiale SAN
Volume (sistema imperiale) 33.81 oz.
Altezza (sistema imperiale) 18 in.
Altezza (sistema metrico) 45.72 cm