Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Red
Codice prodotto. 10189102 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dropping bottle
Plastic dropping bottle
Finitura collo:
13-425
15-415
20-410
8-425
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Finitura collo N. per custodia unitSize
10189102 Plastic dropping bottle 13-425 100 Cs. pezzi 100
12446151 Dropping bottle 13-425 1000 Cs. pezzi 1000
12446131 Dropping bottle 20-410 1000 Cs. pezzi 1000
12436111 Dropping bottle 15-415 1000 Cs. pezzi 1000
10052432 Plastic dropping bottle 8-425 1000 Cs. pezzi 1000
10283673 Plastic dropping bottle 8-425 100 Cs. pezzi 100
10689293 Plastic dropping bottle 15-415 100 Cs. pezzi 100
11744189 Plastic dropping bottle 20-410 100 Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10189102 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 242532
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Screw cap made of radiation grade polypropylene
  • Packaged in case of 100 or 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Materiale Polypropylene
N. per custodia 100 Cs.
Finitura collo 13-425
Certificazione/Conformità ISO 9001
Product Type Polypropylene Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Plastic dropping bottle