Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Polypropylene Serum Bottles
Codice prodotto. 12694783 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12694783 3 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12694783 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 224007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    316.31€ / pezzi 500
    Risparmia 46.69€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 16-02-2027
WHEATON™ Polypropylene Serum Bottles are manufactured from chemical resistant polypropylene, accept standard rubber stoppers and aluminum seals, and are autoclavable at 121°C for 20 minutes. Available in a 3mL size, ideal for sample storage and diluent solutions.
  • Manufactured from chemical resistant polypropylene
  • Accepts standard rubber stoppers and aluminum seals
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Available in 3mL size
  • Suitable for diluent solutions and sample storage applications
  • Available in bulk quantity configurations — contact your DWK Sales Representative
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.66 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.51 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 13mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 7mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.49 in.
Materiale chiusura Rubber
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Serum Bottle