Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali Potter-Elvehjem
Codice prodotto. 11397793 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
0.06 once, 2 ml
0.16 once, 5 ml
0.33 once, 10 ml
0.5 once, 15 ml
1.01 once, 30 ml
1.85 once, 55 ml
Materiale:
Plastica
Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico):
203 mm
219 mm
266 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Materiale Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11397793 1.85 once, 55 ml Vetro borosilicato 266 mm pezzi 2
11387793 0.5 once, 15 ml Vetro borosilicato 219 mm pezzi 2
11377793 1.01 once, 30 ml Vetro borosilicato 266 mm pezzi 2
10060283 0.33 once, 10 ml Vetro borosilicato 219 mm pezzi 2
10581142 0.5 once, 15 ml Plastica 219 mm pezzi 2
11501315 1.01 once, 30 ml Plastica 266 mm pezzi 2
11591305 0.33 once, 10 ml Vetro borosilicato 219 mm pezzi 2
11511315 1.85 once, 55 ml Plastica 266 mm pezzi 2
10373143 0.16 once, 5 ml Vetro borosilicato 219 mm pezzi 2
10092333 0.06 once, 2 ml Vetro borosilicato 203 mm pezzi 2
11581305 0.16 once, 5 ml Plastica 219 mm pezzi 2
10530762 0.06 once, 2 ml Plastica 203 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11397793 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 358054
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose grinders with or without plastic safety coating
  • In vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili Wheaton-33™
  • Componenti intercambiabili
  • Asta in acciaio inox inseribile in un agitatore verticale elettrico
  • Il fondo del pestello in PTFE si adatta perfettamente al fondo della provetta; distanza di circa 0.1 - 0.15 mm
  • Il rivestimento in plastica trasparente sugli omogeneizzatori di tessuti Safe-Grind™ protegge il mortaio da graffi, migliora la presa e contiene omogenato in caso di rottura della provetta
  • Autoclavabili
Order Info
Dimensioni asta, 1/4°pollici di diametro (6°mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tolleranza (sistema imperiale) 0.004 to 0.006 in.
Tolleranza (sistema metrico) Da 0.1 a 0.15 mm
Autoclavabile
Diametro (sistema imperiale) albero 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) albero 6.3 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.85 once
Capacità (sistema metrico) 55 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Omogeneizzatore tissutale
Da utilizzare con (applicazione) Preparazione di omogenati di tessuti
Lunghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 266 mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 5.11 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 130 mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 1.18 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 30 mm
Capacità 1.85 once, 55 ml
Materiale pestello PTFE