Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders With Radial Serrations
Codice prodotto. 11561305 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
0.06 oz., 2mL
0.16 oz., 5mL
0.33 oz., 10mL
0.5 oz., 15mL
1.01 oz., 30mL
1.85 oz., 55mL
Diameter (English) Outside:
0.47 in.
0.51 in.
0.62 in.
0.74 in.
0.94 in.
1.18 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
7.99 in.
8.62 in.
10.4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.7 in.
2.59 in.
2.91 in.
3.3 in.
4.64 in.
5.1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Diameter (English) Outside Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) tubo unitSize
11561305 0.06 oz., 2mL 0.47 in. 7.99 in. 1.7 in. pezzi 2
12411461 0.33 oz., 10mL 0.62 in. 8.62 in. 2.91 in. pezzi 2
12491451 0.16 oz., 5mL 0.51 in. 8.62 in. 2.59 in. pezzi 2
12451461 1.01 oz., 30mL 0.94 in. 10.4 in. 4.64 in. pezzi 2
12471461 1.85 oz., 55mL 1.18 in. 10.4 in. 5.1 in. pezzi 2
12431461 0.5 oz., 15mL 0.74 in. 8.62 in. 3.3 in. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11561305 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 357969
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Serrated PTFE pestle disperses homogenate into the mortar cylinder more efficiently
Grinders are precisely constructed with completely interchangeable parts, allowing for easier replacement of parts.
  • Mortar made from low extractable borosilicate glass
  • Radial serrated PTFE pestle
  • Interchangeable parts
  • Autoclavable
Order Info
Grinding chamber clearance is 0.004 in. to 0.006 in. (0.1 to 0.15mm). Depth of the serrations is 0.020 in. to .025 in. . Diameter of the stainless steel shaft is 0.25 in. (6.3mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tolleranza (sistema imperiale) 0.004 to 0.006 in.
Tolleranza (sistema metrico) 0.1 to 0.15mm
Diameter (English) Outside 0.47 in.
Diameter (Metric) Outside 12mm
Diametro (sistema imperiale) albero 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) albero 6.3mm
Capacità (sistema imperiale) 0.06 oz.
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale Borosilicate Glass, PTFE
Product Type Tissue Grinder
Lunghezza (sistema imperiale) 7.99 in.
Lunghezza (sistema metrico) 203mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 1.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 45mm
Capacità 0.06 oz., 2mL