Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders With Radial Serrations
Codice prodotto. 12411461 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacità:
0.06 oz., 2mL
0.16 oz., 5mL
0.33 oz., 10mL
0.5 oz., 15mL
1.01 oz., 30mL
1.85 oz., 55mL
Diameter (English) Outside:
0.47 in.
0.51 in.
0.62 in.
0.74 in.
0.94 in.
1.18 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
7.99 in.
8.62 in.
10.4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.7 in.
2.59 in.
2.91 in.
3.3 in.
4.64 in.
5.1 in.
Förpackningsstorlek:
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacità Diameter (English) Outside Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) tubo unitSize
12411461 0.33 oz., 10mL 0.62 in. 8.62 in. 2.91 in. pezzi 2
11561305 0.06 oz., 2mL 0.47 in. 7.99 in. 1.7 in. pezzi 2
12491451 0.16 oz., 5mL 0.51 in. 8.62 in. 2.59 in. pezzi 2
12451461 1.01 oz., 30mL 0.94 in. 10.4 in. 4.64 in. pezzi 2
12471461 1.85 oz., 55mL 1.18 in. 10.4 in. 5.1 in. pezzi 2
12431461 0.5 oz., 15mL 0.74 in. 8.62 in. 3.3 in. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12411461 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 357979
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Serrated PTFE pestle disperses homogenate into the mortar cylinder more efficiently
Grinders are precisely constructed with completely interchangeable parts, allowing for easier replacement of parts.
  • Mortar made from low extractable borosilicate glass
  • Radial serrated PTFE pestle
  • Interchangeable parts
  • Autoclavable
Beställningsinfo
Grinding chamber clearance is 0.004 in. to 0.006 in. (0.1 to 0.15mm). Depth of the serrations is 0.020 in. to .025 in. . Diameter of the stainless steel shaft is 0.25 in. (6.3mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (English) Outside 0.62 in.
Diameter (Metric) Outside 16mm
Capacità (sistema imperiale) 0.33 oz.
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Borosilicate Glass, PTFE
Product Type Tissue Grinder
Lunghezza (sistema imperiale) 8.62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 219mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 2.91 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 74mm
Capacità 0.33 oz., 10mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.