Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Prescored Clear Standards Ampules
Codice prodotto. 11758709 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11758709 20 mL pezzi 25
11748709 7 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11758709 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 176762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    552.40€ / pezzi 25
    Risparmia 32.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-03-2027
Glass containers designed to be hermetically sealed, preserving purity and extending content shelf life
A gold band on the stem indicates that the ampule is pre-scored to facilitate snapping.
  • Constructed of USP Type I clear and amber low-extractable borosilicate glass
  • Methods of sterilization: autoclave, dry heat and EtO
  • Prevents cross contamination
Standards packaging, environmental and diagnostic standards, lyophilization and cryogenic storage
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Prescored Ampule
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 1.05 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.41 in.
Altezza (sistema metrico) 6.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Certificazione/Conformità ASTM E438 Type I, Class A