Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Prescored Gold-Band™ Amber Ampules
Codice prodotto. 11764129 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.413 in.
0.472 in.
0.64 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.63 in.
2.95 in.
3.3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11764129 1 mL 0.413 in. 2.63 in. pezzi 144
10268241 2 mL 0.472 in. 2.95 in. pezzi 144
11794129 5 mL 0.64 in. 3.3 in. pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11764129 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 176792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.60€
    70.55€ / pezzi 144
    Risparmia 10.05€
    12% Sconto
In stock
Protect light-sensitive samples
  • Amber borosilicate glass
  • Prescored to eliminate filing
  • Gold-Band feature indicates prescoring
  • Stems can be pull sealed or tip sealed
Compliance
Meet USP Type 1 and ASTM™ Type I, Class B standards
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Prescored Ampule
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 1.05 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.413 in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.63 in.
Certificazione/Conformità USP Type 1, ASTM Type I, Class A