Learn More
DWK Life Sciences™ Ampolle trasparenti premarcate Gold-Band™
Codice prodotto. 11754129 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.41 in.
0.47 in.
0.64 in.
0.74 in.
0.88 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.63 in.
2.95 in.
3.3 in.
4.21 in.
5.11 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11754129 20 mL 0.88 in. 5.11 in. pezzi 144
11744129 1 mL 0.41 in. 2.63 in. pezzi 144
11340900 5 ml 0.64 in. 3.3 in. pezzi 144
10278241 10 ml 0.74 in. 4.21 in. pezzi 144
10691074 2 mL 0.47 in. 2.95 in. pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11754129 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 176782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.85€
    196.07€ / pezzi 144
    Risparmia 10.78€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Prescored to eliminate need for filing
Prescored to eliminate need for filing
  • Low-extractable borosilicate glass
  • Gold-Band feature indicates prescoring
  • Stems can be pull sealed or tip sealed
Compliance
Soddisfano gli standard USP di tipo 1 e ASTM™ di tipo I, classe A
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Prescored Ampule
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 2.25 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.88 in.
Altezza (sistema metrico) 13 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.11 in.
Certificazione/Conformità USP Type 1, ASTM Type I, Class A