Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Reusable PVC Coliwasas and Accessories
Codice prodotto. 11734129 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Coliwasa Sampler
Extension and Connector
Lunghezza (sistema metrico):
1.21 m
1.82 m
Lunghezza (sistema imperiale):
4 ft.
6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
11734129 Extension and Connector 1.21 m 4 ft. Pezzo
12437311 Coliwasa Sampler 1.82 m 6 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11734129 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 885253
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For a variety of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Extension and Connector
Capacità (sistema imperiale) 25.6 oz.
Capacità (sistema metrico) 760 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Clear PVC reusable coliwasas
Lunghezza (sistema imperiale) 4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.21 m