Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Screw Neck Glass Diagnostic Bottles
Codice prodotto. 11784209 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 480
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11784209 10 mL pezzi 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11784209 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 219371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1428.00€
    1233.86€ / pezzi 480
    Risparmia 194.14€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides superior chemical resistance. Wheaton™ Screw Neck Glass Diagnostic Bottles are manufactured from Wheaton 400 borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements.
  • Autoclavable
  • Amber-colored glass
  • Can by used for lyophilization
  • Alternative to serum bottles and vials
  • Fits with I-Loc™ closure or screw cap with thin flange stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 0.9 in.
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Tipo di chiusura I-Loc/Open-top Screw
Certificazione/Conformità USP Type I