Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Narrow Mouth Clear Bottles with Aluminum-Foil-Lined Black Phenolic Caps
Codice prodotto. 12422551 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12422551 1000 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12422551 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 220736
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Retain contents and most glass fragments for safer and easier disposal
  • Plastisol-coated soda-lime glass
  • Coating is inert and highly resistant to strong acids, alkalis, and most solvents
  • Coating reduces risk of personal injury or contamination
  • Black, foil-lined caps included
  • Not autoclavable
Compliance
Helps meet OSHA requirements for safe handling and disposal of toxic or noxious substances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Rivestimento Plastisol
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.7 in.
Materiale Plastisol-coated Soda Lime Glass
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità USP Type III
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Rivestimento interno chiusura Aluminum Foil
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 96 mm
Tipo di chiusura Screw Cap