Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles without Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Made from clear and amber soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
- 80 oz. and 4L sizes come with jug handle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
| Rivestimento | Plastisol |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Certificazione/Conformità | USP Type III |
| Closure Included | No |
| Altezza (sistema metrico) | 208 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.1 in. |
| Vedi altri risultati |