Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flaconi per campioni
Codice prodotto. 10545755 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
12 mL
24 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10545755 12 mL pezzi 144
10208884 4 ml pezzi 144
10370245 24 mL pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10545755 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 225535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    275.07€ / pezzi 144
    Risparmia 14.93€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Glass Sample Bottles are ideal for collecting, storing and exhibiting samples in the lab or field. Manufactured from 800 soda lime clear glass conforming to USP Type III requirements, with pre-attached LDPE snap caps.
  • Packaged in corrugated trays with partitions
  • Pre-attached low density polyethylene (LDPE) snap caps
  • Manufactured from Wheaton 800 soda lime clear glass conforming to USP Type III requirements
  • Available in a range of capacities and cap sizes
  • Suitable for collecting, storing and exhibiting samples in the lab or field
Specifica
Capacità 0.4 oz., 12 mL
Capacità (sistema metrico) 12 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 0.86 in.
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Natural
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 22 mm
Diametro (sistema metrico) 22 mm
Tipo di chiusura Snap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.4 oz.
Forma Round
Product Type Wide Mouth Bottle