Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 85mm Condenser
Codice prodotto. 12401571 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
12401571 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12401571 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 415501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    154.70€ / pezzi 1
    Risparmia 9.30€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 08-03-2027
For extraction of analytes
  • 24-400 bottom screw thread
  • 13-425 side screw thread
Specifica
Certificazione/Conformità USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Da utilizzare con (applicazione) Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Lunghezza (sistema imperiale) camicia 3.34 in.
Lunghezza camicia (sistema metrico) 85 mm
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Condenser