Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Drying Tube With 14/20 Joint
Codice prodotto. 12487321 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
14/20
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. giunto rastremato standard Dimensione della confezione
12487321 14/20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12487321 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 970440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85€
    36.58€ / pezzi 1
    Risparmia 5.27€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 02-04-2027
Silver diethyldithiocarbamate method
  • Freestanding
  • Wheaton 33 low extractable borosilicate glass
  • 14/20 joint
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Drying Tube
N. giunto rastremato standard 14/20