Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Erlenmeyer Flask With Screw Threads and Cap
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Made from Wheaton 33 low extractable borosilicate glass
- Ultrasonically bonded silicone liner cap for a reliable, leak-resistant seal
- 38-430 screw cap size
- 100 mL capacity
Specifica
Specifica
| Descrizione | 1 per case |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | Screw threads and caps, ultrasonically bonded Silicone liner cap |
| Product Type | Erlenmeyer Flask |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Mouth Style | Threaded |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |
| Vedi altri risultati |