Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Codice prodotto. 12457111 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12457111 250 mL Pezzo
12447111 125 mL Pezzo
12467111 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12457111 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 428146
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
  • Flat bottom flask 24/41
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1/case
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Giunto rastremato standard 24/40
Forma del fondo Flat