Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Flat bottom flask 24/42
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent |
| Giunto rastremato standard | 24/40 |
| Forma del fondo | Flat |