Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Trumpet Coliwasas
Codice prodotto. 12417311 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12417311 200 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12417311 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 885235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    298.70€ / pezzi 12
    Risparmia 67.30€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
WHEATON™ Trumpet Coliwasas are disposable glass sampling devices designed for accurate composite liquid waste sampling. Featuring a PTFE seal and a 101 cm (40 in.) outer tube, they deliver reliable, contamination-free results in the field.
  • Disposable glass construction for accurate, contamination-free sampling
  • PTFE seal ensures a secure, chemical-resistant closure
  • 101 cm (40 in.) long outer tube for deep container sampling
  • 200 mL (6.8 fl oz.) sample volume capacity
  • Trumpet design supports composite liquid waste sampling applications
Specifica
Product Type Trumpet Coliwasa Sampler
Materiale Soda Lime Glass
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale sigillante PTFE
Capacità (sistema imperiale) 6.8 fl oz.
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For sampling sludge or semi-solid material
Lunghezza (sistema imperiale) 40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 101.6 cm