Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa For Unlined Aluminum Seals
Codice prodotto. 11738719 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.7 in.
1.1 in.
Colore:
Gray
Red
Materiale:
PTFE-faced Butyl
PTFE-faced Silicone
Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Diametro (sistema imperiale) Colore Materiale unitSize
11738719 13 mm 0.5 in. Gray PTFE-faced Silicone pezzi 100
11748719 20 mm 0.7 in. Gray PTFE-faced Silicone pezzi 100
11728719 20 mm 0.7 in. Red Silicone pezzi 1000
10326822 20 mm 0.7 in. Gray PTFE-faced Butyl pezzi 100
10792373 30 mm 1.1 in. Gray PTFE-faced Silicone pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11738719 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 224172
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For unlined aluminum seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Materiale PTFE-faced Silicone
Quantità 1 Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For unlined aluminum seals
Dimensione chiusura 13 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm