Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie e flaconcini per siero
Codice prodotto. 10768134 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 mL
60 mL
100 mL
125 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
N. per confezione:
144/Pk.
288/Pk.
Diametro (sistema metrico):
15.6 x 36 mm
23 mm
25 mm
32 mm
32 x 58 mm
37 mm
41 x 91 mm
43 x 73 mm
52 mm
52 x 95 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore N. per confezione Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10768134 10 ml Trasparente 288/Pk. 25 mm pezzi 288
11591165 2 mL Clear 288/Pk. 15.6 x 36 mm pezzi 288
10520853 5 ml Trasparente 288/Pk. 23 mm pezzi 288
10424292 5 ml Ambra 288/Pk. 23 mm pezzi 288
10434292 10 ml Ambra 288/Pk. 25 mm pezzi 288
10453712 20 ml Trasparente 288/Pk. 32 mm pezzi 288
10600173 20 ml Amber 288/Pk. 32 x 58 mm pezzi 288
10071392 30 ml Ambra 288/Pk. 37 mm pezzi 288
10632973 30 ml Trasparente 288/Pk. 37 mm pezzi 288
10464672 50 mL Amber 288/Pk. 43 x 73 mm pezzi 288
10642973 50 mL Clear 288/Pk. 43 x 73 mm pezzi 288
10235262 60 mL Clear 144/Pk. 41 x 91 mm pezzi 144
10011422 100 mL Amber 144/Pk. 52 x 95 mm pezzi 144
10021362 100 mL Trasparente 144/Pk. 52 mm pezzi 144
10071382 125 ml Trasparente 144/Pk. 54 mm pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10768134 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 223739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    374.74€ / pezzi 288
    Risparmia 80.26€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottles offer exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances
  • Ideal for long- and short-term sample storage and vaccine/injectable drug containers
  • Clear borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Amber borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Shrink wrapped partitioned modules reduce breakage
Compliance
Soddisfano i requisiti della classe A della United States Pharmacopeia (USP) per il vetro di tipo I.
Specifica
Capacità 0.34 once, 10 ml
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 0.98 in.
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 288/Pk.
Quantità 288/Pk.
Sterilità Non-sterile
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 54 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.12 in.
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.34 oz.
Forma Round
Product Type Serum Bottle