Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per siero
Codice prodotto. 10071332 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
10.0 ml
20.0 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 144
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10071332 5.0 ml Trasparente 22 mm pezzi 144
10472752 2.0 ml Trasparente 15 mm pezzi 144
10747944 3.0 ml Trasparente 17 mm pezzi 144
10101952 20.0 ml Trasparente 30.5 mm pezzi 120
10757944 2.0 ml Ambra 15 mm pezzi 144
10623543 5.0 ml Ambra 22 mm pezzi 144
10453522 10.0 ml Ambra 24 mm pezzi 144
10532313 10.0 ml Trasparente 24 mm pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10071332 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 223685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    123.34€ / pezzi 144
    Risparmia 46.66€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fiale disponibili in color ambra o trasparenti
  • Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations.
  • Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
  • Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
  • Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
  • Withstand extreme temperature variations
  • Necks finished for aluminum crimp seals
  • Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
  • Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
  • Lyophilization, packaging, and sampling
Compliance
Il vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili soddisfa gli standard ASTM™ tipo 1, classe A e USP tipo 1
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale Vetro borosilicato
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 5.0 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di liofilizzazione, confezionamento, campionamento e crioessiccazione
Volume (sistema imperiale) 1.4 dr.
Product Line Wheaton CompletePAK
Volume (sistema metrico) totale 5 mL
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Quantità 144/Cs.
Marking Spot No
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E438, tipo I, classe A
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Product Type Serum Vial