Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18205435 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Colore:
Amber
Clear
Quantità:
100 Vials/Pk.
150 Vials/Pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 169
pezzi 225
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Quantità unitSize
18205435 2 mL Clear 225 Vials/Pk. pezzi 225
18215435 2 mL Amber 225 Vials/Pk. pezzi 225
18235435 3 mL Clear 169 Vials/Pk. pezzi 169
18265435 3 mL Amber 169 Vials/Pk. pezzi 169
18255435 5 mL Clear 100 Vials/Pk. pezzi 100
18245435 5 mL Amber 100 Vials/Pk. pezzi 100
18275435 10 mL Clear 150 Vials/Pk. pezzi 150
18225435 10 mL Amber 150 Vials/Pk. pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 18205435 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore WUBB2MLCTEP
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.28 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 2 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.26 in.
Volume (sistema imperiale) 0.07 oz.
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Quantità 225 Vials/Pk.
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità USP tipo I
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type Serum Vial