Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
Codice prodotto. 18225435 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Colore:
Amber
Clear
Quantità:
100 Vials/Pk.
150 Vials/Pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 169
pezzi 225
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Quantità Dimensione della confezione
18225435 10 mL Amber 150 Vials/Pk. pezzi 150
18215435 2 mL Amber 225 Vials/Pk. pezzi 225
18205435 2 mL Clear 225 Vials/Pk. pezzi 225
18235435 3 mL Clear 169 Vials/Pk. pezzi 169
18265435 3 mL Amber 169 Vials/Pk. pezzi 169
18255435 5 mL Clear 100 Vials/Pk. pezzi 100
18245435 5 mL Amber 100 Vials/Pk. pezzi 100
18275435 10 mL Clear 150 Vials/Pk. pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 18225435 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore WUBB10MLATEP
Spedizione stimata: 10-03-2027
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.51 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.79 in.
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 10 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Volume (sistema imperiale) 0.34 oz.
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Quantità 150 Vials/Pk.
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità USP tipo I
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Serum Vial