Description
- Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
- Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
- Special design adds strength for freeze-drying applications
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.51 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.79 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.57 in. |
| Show More |