Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Codice prodotto. 11591245 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Natural
Dimensione chiusura:
8 mm
12 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione chiusura unitSize
11591245 Natural 12 mm pezzi 1000
12428892 Green 8 mm pezzi 1000
12458892 Natural 15 mm pezzi 1000
12498882 Natural 8 mm pezzi 1000
12418892 Blue 8 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11591245 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 242810
Spedizione stimata: 25-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Polyethylene
  • Closure Style: Snap Cap
  • Liner Material: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone
Colore Natural
Materiale LDPE
Dimensione chiusura 12 mm