Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraction Apparatus With Standard Taper Ground Joints
Codice prodotto. 12674823 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
Dimensioni filo:
34/45
45/50
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni filo unitSize
12674823 125 mL 34/45 Pezzo
12684823 250 mL 45/50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12674823 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 416000
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
  • Manufactured from low extractable borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Soxhlet Extraction Apparatus
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.22 oz.
Materiale Borosilicate Glass
Include Standard taper ground joints, 15mL graduated funnel, anodized aluminum clamp, No. 5 silicone stopper
Da utilizzare con (applicazione) Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Certificazione/Conformità ASTM E 438
Dimensioni filo 34/45
Giunto rastremato standard 24/40