Learn More
DWK Life Sciences Vaschette di colorazione
Codice prodotto. 10284922 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
8 vetrini singoli o 16 vetrini accoppiati dorso contro dorso
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10284922 8 vetrini singoli o 16 vetrini accoppiati dorso contro dorso pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284922 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 900620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    254.88€ / pezzi 6
    Risparmia 33.12€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
In vetro sodico calcico
Featuring a wide top designed for convenience in transferring slides. Wheaton™ Staining Jars, 8-10 Slide Unit are especially suitable for staining slides that are inscribed on one end.
  • Wide top designed for convenience in transferring slides
  • Especially suitable for staining slides that are inscribed on one end
  • Holds 8 single 3 x 1 in. (75 x 25 mm) slides vertically or 16 slides back-to-back
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Approximate inside bottom dimensions: 47 L x 26 W x 85 D mm
  • Includes cover
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Glass
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore Clear
Materiale Vetro sodico calcico
Tipo Vaschetta di colorazione
Conteggio vetrini 8 vetrini singoli o 16 vetrini accoppiati dorso contro dorso
Dimensioni (L x P) 1.6 x 1.02 pollici (4.2 x 2.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.6 cm
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Depth (English) Inside 3.3 in.
Profondità (sistema metrico) 79 mm
Depth (Metric) Inside 8.5 cm