Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Staining Jar with Cover, 8-16 Slide Unit
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Hellendahl-type staining jar with glass cover
- Holds 8 individual 3 x 1 in. (75 x 25 mm) slides, or up to 16 slides back-to-back
- Suitable for slide staining procedures or as a TLC developing chamber
- Manufactured from soda-lime glass that resists staining from Eosin, Hematoxylin, and other dyes
- All-in-one design with built-in slide holders, no separate rack or handle required
- Dimensions: 47 x 26 x 79 mm (L x W x D)
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Materiale chiusura | Glass |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Tipo | Vaschetta di colorazione tipo Hellendahl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastra per colorazione o camera di sviluppo TLC |
| Conteggio vetrini | 8 vetrini singoli o 16 vetrini accoppiati dorso contro dorso |
| Dimensioni (L x P) | 2.9 x 0.98 in. (7.6 x 2.5 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.9 in. |
| Vedi altri risultati |