Learn More
DWK Life Sciences Vaschette di colorazione e accessori
Codice prodotto. 10492172 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Impugnatura per vetrini
Vaschetta di colorazione Coplin
Conteggio vetrini:
5
5 vetrini singoli in verticale o 10 vetrini accoppiati dorso contro dorso
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10492172 Impugnatura per vetrini 5 pezzi 2
10264732 Vaschetta di colorazione Coplin 5 vetrini singoli in verticale o 10 vetrini accoppiati dorso contro dorso pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10492172 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 900575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.60€
    52.44€ / pezzi 2
    Risparmia 5.16€
    8% Sconto
In stock
WHEATON™ Staining Jars and Accessories offer reliable solutions for histology and slide staining workflows. The soda-lime glass Coplin Staining Jar holds up to 10 slides and approximately 60mL of staining solution. The polypropylene Slide Grip enables safe, easy transfer of five slides.
  • Coplin Staining Jar manufactured from soda-lime glass for chemical resistance and durability
  • Holds five single 3 x 1 in. (75 x 25 mm) slides vertically, or ten slides back-to-back
  • Approximately 60 mL capacity with rectangular base
  • Suitable for staining slides or use as a developing chamber for thin-layer chromatography
  • Polypropylene Slide Grip allows easy and safe transfer of five slides
  • Slide Grip fits into Wheaton Coplin staining jars
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polipropilene
Tipo Impugnatura per vetrini
Da utilizzare con (applicazione) Colorazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vaschette di colorazione Coplin Wheaton
Conteggio vetrini 5
Altezza (sistema metrico) 35mm