Descrizione
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are ideal for freeze-dry applications
- Autoclavable
- Shrink-wrapped partitioned packaging
Specifica
Specifica
| Descrizione | 3-leg |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liofilizzazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 1.3 cm e diametro esterno di 2 cm |
| Quantità | 300 Stoppers/Pk. |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Grigio |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 20 mm |
| Vedi altri risultati |