Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: 2-Leg Stoppers
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
Provide airtight covers
- Flange-type, straight plug stoppers are secured with aluminum crimp seals (06-406-11B)
- Three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications (06-447E, 06-451-56)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.3 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liofilizzazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto a bottiglie e flaconcini per siero con imboccatura con diametro interno da 0.7 cm., diametro esterno da 1.3 cm |
| Durezza | 50 al durometro |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Butile |
| Product Type | Tappo per liofilizzazione a 2 alette |