Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: Straight Plug Stopper
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Straight plug and flange-type stopper designs available for serum bottles and vials
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are suitable for freeze-dry applications
- Available in multiple elastomer materials including Gray Chlorobutyl, Gray Chlorobutyl-Isoprene Blend, and Natural Red Rubber
- Multiple size options to fit a range of vial neck dimensions
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.3 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 0.7 cm e diametro esterno di 1.3 cm |
| Durezza | 40 al durometro |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Grigio |
| Diameter (Metric) Bottom | 7 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 13 mm |
| Materiale | Gomma butilica/isoprenica |
| Vedi altri risultati |