Learn More
DWK Life Sciences Coperchi e tappi per ampolle Wheaton Vacule™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Straight plug stoppers provide maximum sealing for vials with straight-wall glass finishes
- Manufactured from the highest quality raw materials
- Available in a variety of styles, sizes, and rubber formulations
- Components manufactured to yield exceptional dimensional stability
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiale Vacule |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Grigio |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 20 mm |
| Materiale | FEP-coated Chlorobutyl Isoprene Blend |
| Product Type | Tappo verticale |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |