Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Codice prodotto. 12694833 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.83 m
3.66 m
5.49 m
Lunghezza (sistema imperiale):
6 ft.
12 ft.
18 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12694833 3.66 m 12 ft. Pezzo
12487361 1.83 m 6 ft. Pezzo
12407371 5.49 m 18 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12694833 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 990400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1188.43€ / pezzi 1
    Risparmia 266.57€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Includes
1000mL narrow-mouth sample bottle with PTFE-lined cap
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
  • Consists of an inert polypropylene head with stainless steel fittings and an aluminum pole assembly with golden alodine finish
  • Cable at top of handle lifts spring-loaded plunger from bottle opening and allows liquid to enter through four 15.9mm (0.625 in.) diameter hole
Specifica
Product Type Subsurface Sampler
Include 1000mL narrow mouth sample bottle, cap
Materiale testa Polypropylene
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Finitura Golden alodine
Certificazione/Conformità EPA
Lunghezza (sistema imperiale) 12 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 3.66 m