Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tapered Tissue Grinders With PTFE Pestles
Codice prodotto. 10240472 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
0.16 once, 5 ml
0.1 once, 3 ml
0.5 once, 15 ml
Lunghezza (sistema imperiale) pestello:
8.6 in.
9.4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
3.38 in.
3.6 in.
4.48 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.43 in.
0.51 in.
0.7 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Lunghezza (sistema imperiale) pestello Lunghezza (sistema imperiale) tubo Diametro provetta esterno (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10240472 0.16 once, 5 ml 8.6 in. 3.6 in. 0.51 in. Pezzo
10608085 0.1 once, 3 ml 8.6 in. 3.38 in. 0.43 in. Pezzo
11748939 0.5 once, 15 ml 9.4 in. 4.48 in. 0.7 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10240472 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 358141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.20€
    182.78€ / pezzi 1
    Risparmia 10.42€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
Tapered tissue grinder with a PTFE pestle for soft tissues
Asta in acciaio inox con diametro di 0.25 pollici (6.3 mm) e una lunghezza sufficiente per l'inserimento nel mandrino ad agitazione verticale Wheaton.
  • Pestello in PTFE con asta in acciaio inox per omogeneizzatori potenti
  • Per l'omogenizzazione di tessuti morbidi quali il cervello
  • Mortaio in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
  • Componenti intercambiabili per un abbinamento delle parti senza problemi
  • Autoclavabile
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.16 once
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Vetro borosilicato, PTFE
Product Type Omogeneizzatore tissutale conico
Lunghezza (sistema imperiale) pestello 8.6 in.
Lunghezza pestello (sistema metrico) 220 mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 3.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 93 mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.51 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 13 mm
Capacità 0.16 once, 5 ml