Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tapered Tissue Grinders With PTFE Pestles
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Asta in acciaio inox con diametro di 0.25 pollici (6.3 mm) e una lunghezza sufficiente per l'inserimento nel mandrino ad agitazione verticale Wheaton.
- Pestello in PTFE con asta in acciaio inox per omogeneizzatori potenti
- Per l'omogenizzazione di tessuti morbidi quali il cervello
- Mortaio in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
- Componenti intercambiabili per un abbinamento delle parti senza problemi
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 once |
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato, PTFE |
| Product Type | Omogeneizzatore tissutale |
| Include | Con indicatore in teflon |
| Lunghezza (sistema imperiale) pestello | 9.4 in. |
| Lunghezza pestello (sistema metrico) | 240 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) tubo | 4.48 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 114 mm |
| Diametro provetta esterno (sistema imperiale) | 0.7 in. |
| Vedi altri risultati |