Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ V Vial™ with Crimp Top Finish; no Closures
Codice prodotto. 11586295 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
Altezza (sistema metrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
20 mm
Volume (sistema imperiale):
0.027 dr.
0.1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11586295 5 mL 61 mm 20 mm 1.4 dr. pezzi 12
12693355 0.3 mL 32 mm 12 mm 0.1 dr. pezzi 12
12603365 0.3 mL 32 mm 13 mm 0.1 dr. pezzi 12
11576295 2 mL 40 mm 20 mm 0.5 dr. pezzi 12
12663355 0.1 mL 32 mm 12 mm 0.027 dr. pezzi 12
12643365 1 mL 41 mm 13 mm 0.3 dr. pezzi 12
10531042 3 mL 46 mm 20 mm 0.8 dr. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11586295 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W986219NG
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
WHEATON™ V Vial™ with Crimp Top Finish; no Closures are ideal for small-scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples. Made from low extractable borosilicate glass with conical interior bottoms for maximum sample retrieval.
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples.
  • Not graduated
  • Clear vials manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
  • Conical interior bottoms designed to provide total downward drainage for maximum sample retrieval
  • Crimp top finish, closures purchased separately
  • Suitable for small-scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples
Order Info
Closures are sold separately.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Used for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples
Graduato No
Stile Conical V
Volume (sistema imperiale) 1.4 dr.
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Quantità 12/Pk.
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Product Type V Vial with Crimp Top